Festphasenextraktion
Avantor bietet eine Vielzahl von BAKERBOND™ spe Säulen der Marke J.T.Baker® auf Siliziumdioxid- und Polymerbasis, leistungsstarke J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk™ Säulen und Scheiben sowie J.T.Baker® Standard-Vakuumprozessoren zur Verbesserung und Vereinfachung der Probenreinigung und -konzentration.
- J.T.Baker® BAKERBOND™ spe Säulen werden empfohlen, wenn eine Leistung auf Standardniveau mit guter Wirtschaftlichkeit erforderlich ist
- J.T.Baker® BAKERBOND Speedisk™ Säulen werden empfohlen, wenn ein höheres Maß an Geschwindigkeit und Leistung erforderlich ist
Produktauswahl
J.T.Baker® BAKERBOND Sorbentien für die SPE
Schüttbefüllungsmaterial für Sorbentien.
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ extraction columns
1ml, 3ml and 6ml columns, round-rimmed and earshaped in ultraclean polypropylene or glass.
J.T.Baker® BAKERBOND spe™ Extraktionsscheiben
50-mm-Scheiben für Proben von 200 ml bis 2 l. Dies sind keine Kartuschen- oder Membranscheiben.