Genaue und reproduzierbare Dosierung für Lebensmittellabore
DosiPump von BioTool ist eine Peristaltikpumpe aus Edelstahl für die Verwendung in Mikrobiologie- und Lebensmittellaboren.
- Alle Teile lassen sich einfach und problemlos reinigen
- Robustes Vollmetallgehäuse ermöglicht eine direkte Stufenstangenanbringung
- Einfaches Schlauchanbringungssystem für schnellen Schlauchaustausch
- Einzigartiger Metallpumpenkopf ideal für temperierte oder heiße Flüssigkeiten
- Geringe Pulsation durch 2-Kanal-Pumpenkopf mit 10 Rollen
- 2 Pumpenversionen: bis zu 800 ml/min und bis zu 2400 ml/min
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen.
Modell | Bezeichnung | Best.-Nr. | Preis | Menge | |
---|---|---|---|---|---|
BTOL730000-EU | DosiPump DP1000, EU-Stecker | 710-1558E | |||
BTOL740000-EU | DosiPump DP1000 Fast, EU-Stecker | 710-1561E |