Dispensette® S und Dispensette® S Organic
Sichere Dosierung von aggressiven Chemikalien
Dispensette® S
Der Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S ist mit allem ausgestattet, was das Dosieren sicher und angenehm macht, und unterstützt eine breite Palette von Anwendungen bei der Dosierung aggressiver Reagenzien, wie z. B. konzentrierte Säuren und Basen.
Zusätzliche Informationen
Dispensette® S Organic
Dispensette® S Organic ist ideal für die Dosierung organischer Lösungsmittel.
Zusätzliche Informationen
BRAND leistet seit 1968 Pionierarbeit im Bereich der Flaschenaufsatz-Dispenser. Hierbei ist Dispensette® als marktführendes Produkt bekannt und bietet mit der Dispensette® S als Teil der neuesten Generation neue Funktionen für einen sicheren Gebrauch und eine nachgewiesene Strapazierfähigkeit für anspruchsvolle Betriebs- und Medienbedingungen.
Sicherheitsmerkmale
- Ausstoßventil mit Sicherheitskugel schließt bei nicht montierter Dosierkanüle
- Ansaugventil: olivenförmig für festeres Anbringen des Ansaugschlauchs
- Schwenkbare Schraubkappe behindert die Dosierung nicht
- Die neue Dosierkanüle ist leicht zu befestigen und mit oder ohne Rückdosierventil erhältlich
- Optionaler flexibler Dosierschlauch ermöglicht eine schnelle und präzise Seriendosierung auch in schmale Röhrchen
Erfahren Sie in unseren Videos mehr über die Pflege und Verwendung oder Seriendosierung mit der Dispensette® S
Sicherheitsinformationen zum Umgang mit Gefahrenstoffen
Sicherheitsinformationen zum Umgang mit Gefahrenstoffen sowie viele weitere nützliche Informationen finden Sie in der Broschüre zur Volumenmessung.