Umfassendes Sortiment an Sterilisationsverbrauchsmaterialien und Schutzabdeckungen von Keystone für die Pharmaindustrie
Standardisieren Sie die Vorbereitung Ihrer Ausrüstung für die Sterilisation und sparen Sie Zeit und Geld.
Großes Sortiment an Reinraummasken, Beuteln, Taschen und Geräteabdeckungen, wie z. B. Sterilisationsverbrauchsmaterialien oder Schutzabdeckungen für Geräte, um diese nach der Reinigung in der Pharma- und Biopharma-Produktion vor Kontamination zu schützen.
Erfüllen Sie die überarbeiteten GMP Anforderungen (Good Manufacturing Practice) der EU, Anhang 1. Abschnitt 8.56 legt fest, dass die Teile nach der Dampfsterilisation trocken sein sollten, aber die häufig verwendete Methode von Beuteln mit Schwanenhalsverschluss kann Feuchtigkeit einschließen. Erfüllen Sie mit den Tyvek-Beuteln von Keystone die Anforderungen an die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Wechselteilen.