Organischer Gesamtkohlenstoff (TOC)
Der organische Gesamtkohlenstoff (TOC) ist die Menge an gebundenem Kohlenstoff in einer organischen Verbindung und wird häufig als unspezifischer Indikator der Wasserqualität verwendet. Die Schnellmethode der TOC-Bestimmung durch die kolorimetrische Methode macht dies zu einer einfachen Methode, um ausgezeichnete Ergebnisse zu erhalten.
- Schnellaufschluss
- Auswahl an Photometern und Spektralphotometern, gebrauchsfertigen TOC-Röhrchen und Powder Pillows.
Thermoreaktoren
Schnellaufschluss von CSB und TOC...
Photometer und Spektralphotometer
VWR bietet eine große Auswahl an Systemen zur Messung verschiedener Wasserinhaltsstoffe...
Merck TOC-Röhrchen
Benutzerfreundlich mit praktisch allen notwendigen Reagenzien für die Analyse in Zellen...
Lösungen für die TOC-Analyse
Lösungen für die Gesamtkohlenstoff (TOC)-Analyse zum Nachweis organischer Kontamination in Wasser...