Alles für die Blutentnahme
Bei der Blutentnahme ist hochwertiges Zubehör die Grundlage für die sichere Durchführung des Prozesses. Blutproben müssen mit Sorgfalt behandelt werden und erfordern oft komplexe Protokolle, um die Qualität der Probe zu erhalten.
Das bedeutet, dass Sie eine zuverlässige Verarbeitung vor und nach der Behandlung gewährleisten müssen. Die Patienten haben einen Anspruch auf Komfort und Sicherheit. All dies kann erreicht werden, indem Sie Ihr Labor oder Ihr medizinisches Team mit der richtigen Ausrüstung und detaillierte Anweisungen für die Handhabung der Produkte ausstatten.
Avantor® bietet ein umfassendes Sortiment hochwertiger, steriler und anwenderfreundlicher Produkte, die Sicherheit und Effizienz bei der Blutentnahme gewährleisten.
Produkte im Fokus
Blutröhrchen
Röhrchen aus Glas und Kunststoff einschließlich Hämolyse-Röhrchen…
Lanzetten
Sterile, leicht zu verwendende Lanzetten zur kapillaren Blutentnahme bei Routinetests. Wählen Sie zwischen Einweg-Lanzetten, Lanzetten mit einziehbarer Nadel oder unterschiedlichen Einstichtiefen für Ihre Anforderungen.
Nadeln
Avantor® bietet ein umfassendes Sortiment an Nadeln, die mit Blick auf praktische Anwendung, Sicherheit und Komfort entwickelt wurden, für alle Arten von Anwendungen.
Spritzen
Wählen Sie aus einer Vielzahl steriler, hochwertiger Spritzen in medizinischer Qualität, die das Risiko einer Kontamination vermeiden, das häufig mit Einwegspritzen verbunden ist. Messen, beproben, mischen und filtern Sie Materialien mit Leichtigkeit.
Standardmethoden bei der Blutentnahme
Verbrauchsmaterial zur Blutentnahme haben die medizinische Forschung und Diagnostik revolutioniert, indem sie die Entnahme von Flüssigkeiten schnell, genau und einfach machen. Die Qualität der Proben ist aufgrund des Transports und der Haltbarkeit immer mit einem gewissen Risiko behaftet, doch die vielen Optionen für sterile Werkzeuge und schnelle Testmethoden minimieren Kontaminationen deutlich.
Es gibt gängige Methoden der Blutentnahme, die jeweils spezielles Zubehör erfordern (Nadeln, Ampullen, Spritzen usw.). Wenn Sie mehr über die verschiedenen Versorgungsoptionen für die Blutentnahme erfahren möchten, nutzen Sie die Links in unseren Produktvorstellungen oben.
Um die praktischen Anwendungen von Blutentnahmegeräten besser zu verstehen, betrachten wir im Folgenden die drei am häufigsten verwendeten Methoden der Blutentnahme.
Arterielle Blutentnahme
Dies ist die gängigste Methode der Blutentnahme, die im Krankenhaus durchgeführt wird. Die arterielle Blutentnahme kann bei der Identifizierung von Stoffwechsel-, Atemwegs- und verschiedenen Säure-Basen-Störungen eingesetzt werden, bei denen die CO2-Werte überwacht und analysiert werden müssen.
Blutentnahme durch Venenpunktion
Die Venenpunktion ist ebenfalls eine gängige Methode zur Blutentnahme bei der medizinischen Untersuchung erwachsener Patienten. Das Blut wird über eine oberflächliche Vene in der oberen Extremität entnommen, was für den Patienten während der Probenentnahme weniger unangenehm ist.
Punktion der Fingerkuppe
Bei diesem Test sticht sich der Patient in die Haut, um eine kleine Blutprobe zu entnehmen, in der Regel am Ende eines Fingers. Dies ist nicht nur eine schnelle Testmethode, sondern erfordert auch nur sehr wenig Vorbereitung, sodass diese Methode vor allem für kleine Kinder oder Patienten mit Unbehagen und Angst vor Blutabnahmen geeignet ist.
Arten von Blutentnahmematerialien
Bei der Blutanalyse sind nicht alle Ziele gleich, sie erfordern vielmehr den Einsatz einzigartiger und effektiver Protokolle. Entnahmesysteme für die Blutanalyse sind in verschiedenen Farben erhältlich, die den Inhalt des Röhrchens kennzeichnen. Dieses Kodierungssystem erleichtert es den Labors, beim Umgang mit vielen verschiedenen biologischen Tests den Überblick zu behalten.
Jede Ampulle enthält einen Zusatzstoff, der die Gerinnung beschleunigt oder verhindert. Je nach den Analysezielen Ihres Labors ermöglicht jedes farbcodierte Fläschchen unterschiedliche Reaktionen, um eine Probe für Forschungs- oder medizinische Zwecke besser beurteilen zu können.
Hier finden Sie eine Liste der acht am häufigsten verwendeten farbkodierten Ampullen für die Blutentnahme:
- Rot
Dieses weniger gebräuchliche Entnahmesystem wird bei biochemischen Tests verwendet, die ein spezielles Serum erfordern. Es ist möglich, dass dieses Serum durch Trenngels, die in anderen gängigen Blutentnahmefläschchen verwendet werden, beeinträchtigt wird. Das Ziel der Verwendung dieses Zusatzstoffes ist es, die Blutgerinnung durch Kieselsäurepartikel mit gerinnungsaktivierenden Eigenschaften zu fördern.
Einige Anwendungen für rote Blutentnahmefläschchen umfassen Tests auf Glukose, Cholesterin, Leberenzyme und alkalische Phosphatase. Sie werden häufig für Antikörper-Screening, Erythrozyten-Phototyping-, DAT-, RPR-, Monospot- und Rheumafaktor-Tests verwendet.
- Gelb
Die gelben Sammelsysteme sind mit dem gerinnungshemmenden Zusatzstoff Natriumpolyanetholesulfonat (Sodium Polyanetholesulfonate – SPS) und saurer Zitratdextrose (Acid Citrate Dextrose – ACD) versetzt, um die Blutgerinnung zu verhindern und gleichzeitig das Bakterienwachstum in einer Probe zu normalisieren. Dies ist nützlich bei der Analyse von Blut- oder Körperflüssigkeitsproben für Screenings wie HLA-, DNA- und Vaterschaftstests.
Das SPS hilft bei derUntersuchung auf Mikroorganismen, indem es die Wirkung von Komplement, Phagozyten und einigen Antibiotika verlangsamt/stoppt. ACD ist nützlich für zelluläre Studien und die Identifizierung von genetischem Material.
- Grün
Grüne Sammelsysteme werden bei biochemischen Anwendungen verwendet, die heparinisiertes Plasma oder Vollblut für die Analyse erfordern. Dies wird durch die Verwendung von Heparin-Zusätzen wie Natrium, Lithium oder Ammonium ermöglicht.
Der Zusatzstoff wirkt als Hemmstoff für die Thrombinbildung und verhindert die Gerinnung für die weitere Analyse. Die Analysemethoden umfassen Plasmabestimmungen, Chromosomen-Screening und Insulin-Tests.
- Hellblau
Die hellblauen Sammelsysteme werden für hämatologische Tests verwendet, bei denen das Gerinnungssystem analysiert wird und die für eine Analyse inaktivierte Vollblutproben erfordern.
Dies geschieht mit dem Zusatzstoff Natriumcitrat, der Kalzium bindet und entfernt, um eine Blutgerinnung zu verhindern.
Es gibt mehrere Anwendungen für die Untersuchung der Gerinnung (des Gerinnungsprozesses):- Prothrombinzeit (Prothrombin Time – PT)
- Aktivierte partielle Thromboplastinzeit (Activated Partial Thromboplastin Time – APTT/PTT)
- Fibrinogen-Abbauprodukte (Fibrinogen Degradation Products – FDP)
- Thrombinzeit (Thrombin Time – TT)
- Faktor-Tests
- Violett
Für die violetten Entnahmesysteme werden ebenfalls Vollblutproben zur Analyse benötigt. Die Probe wird mit Ethylendiamintetraessigsäure (Ethylenediaminetetraacetic Acid – EDTA) behandelt, die das Kalzium entfernt und so die Gerinnung der Blutprobe verhindert.
Diese Ampulle ist bekannt für ihre Verwendung bei der Analyse von Blutfilmen auf abnorme Zellen wie Malariaparasiten, Erythrozyten und Retikulozyten.
- Grau
Die grauen Systeme enthalten Kaliumoxalat und Natriumfluorid und werden hauptsächlich für chemische Tests wie Glukose- und Laktattests (insbesondere Glukosetoleranztest) verwendet.
Natriumfluorid wirkt als antiglykolytisches Mittel und sorgt dafür, dass keine weitere Glukose in der Probe abgebaut wird. Kaliumoxalat entfernt anschließend Kalzium und wirkt als Antikoagulans, um die Probe zu stabilisieren.
- Königsblau
Diese Sammelsysteme werden für die Untersuchung von Spurenelementen in einer Blutprobe verwendet, wie z. B. Zink, Kupfer, Blei und Quecksilber. Königsblaue Sammelfläschchen sind ein grundlegendes Instrument für ernährungschemische Tests.
Sie wurden mit zwei Zusatzstoffen entwickelt: Natriumheparin und Natrium-EDTA, um die Bildung von Thrombin in der gesammelten Probe zu hemmen.
- Schwarz
Die schwarzen Sammelsysteme sind für pädiatrische ESR-Tests bestimmt. Natriumcitrat interagiert mit der Probe und bildet Kalziumsalze, die dem Probenmaterial Kalzium entziehen.
Diese Anwendung ist ein wichtiges Instrument für die diagnostische Versorgung von Kindern, die möglicherweise unregelmäßige Entzündungen im Körper aufweisen, was zur Diagnose anderer kritischer Erkrankungen führt.
Alles, was Sie für die Blutentnahme benötigen, finden Sie bei Avantor®
Die Blutentnahme ist ein wesentlicher Bestandteil der biochemischen und medizinischen Forschung, die uns nicht nur hilft, Krankheiten zu verstehen, sondern auch lebensrettende Medikamente zu entwickeln. Avantor® unterstützt die medizinische Forschung und die klinische Arbeit, indem wir ein umfangreiches Sortiment an Blutentnahmegeräten für viele Anwendungen anbieten.
Es kann eine Herausforderung sein, Patienten bei der Entnahme einer Probe zuverlässig zu testen.Bei den aktuell verfügbaren Produkte können Sie sicher sein, dass Ihr Team für die Handhabung der Proben gut gerüstet ist und gleichzeitig dafür gesorgt ist, dass die Proben schnell und schmerzlos entnommen werden können.