Augen- und Gesichtsschutz
VWR bietet die Produkte, die Sie und Ihre Mitarbeiter für Sicherheit am Arbeitsplatz benötigen, von einfachen Schutzbrillen bis hin zu Gesichtsschilden, die das ganze Gesicht abdecken.
Diese Art der persönlichen Schutzausrüstung dient dazu, die Augen vor dem Kontakt mit sogenannten schädlichen oder gefährlichen Faktoren zu schützen.
Beispiele für diese Faktoren sind:
- Aufprall (z. B. Fragmente von Festkörpern)
- Optische Strahlung (z. B. Strahlung im Zusammenhang mit Schweißarbeiten, Laserstrahlung, UV-Strahlung)
- Stäube und Gase (z. B. Kohlestaub, Schweißrauch oder Aerosole schädlicher Chemikalien)
- Flüssigkeitstropfen und -spritzer (z. B. beim Ausgießen von Flüssigkeiten entstehende Spritzer)
- Geschmolzene Metalle und heiße Festkörper (z. B. bei metallurgischen Verfahren entstehende Splitter geschmolzener Metalle)
- Lichtbogen (z. B. bei Hochspannungsarbeiten)