VWR® OmniTop Probenröhrchen®
Eine innovative Lösung aus unserem VWR Bioprocessing Geschäftsbereich
Jede biopharmazeutische Produktion erfordert häufige Probenahmen während der Herstellung, um die Produktintegrität und -konformität zu bestätigen. Um dies zu erreichen, muss darauf geachtet werden, dass eine präzise Probe genommen wird, die eine vollständige Darstellung des hergestellten Produktes ist. Doch wie können unsere Kunden dies schnell, kostengünstig und ohne das Risiko einer Verunreinigung vornehmen?
- OmniTop Probenröhrchen® sind praktisch, da sie die Übertragung von kleinen Volumina sowie die Probenahme innerhalb eines geschlossenen Systems ermöglichen
- Zur Verwendung mit Tischmessgeräten, Pilotanlagen und Produktions-Bioreaktoren
- Vorsterilisiert, zum Einmalgebrauch
- Einzeln oder in Sammelpackung verpackt