Inverse Verbundmikroskope von Leica
Die inversen Mikroskope von Leica Microsystems bieten Ihnen eine hohe Leistung, die Sie in Ihrer Forschung voranbringt.
Das inverse Mikroskop Leica DMi1 unterstützt die spezifischen Workflows in Ihrem Zellkulturlabor. Seine Bedienung ist so intuitiv und seine Handhabung so komfortabel, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können. Wählen Sie die Funktionen aus, die Sie benötigen, und fügen Sie bei Bedarf einfach eine große Auswahl an Zubehör hinzu, das für Ihre Arbeit wichtig ist. Mit seiner Hochleistungsoptik, dem ergonomischen Design und der 5-W-LED-Beleuchtung ist das Leica DM IL LED ideal für Zellkulturen, Mikromanipulation, die Dokumentation von immungefärbten Proben und Routineuntersuchungen an lebenden Zellen.
Das Leica DM IL LED verfügt über eine umfassende Auswahl an Kontrastverfahren, um Ihre Probe so zu überwachen, wie Sie es benötigen. Hochwertiger Phasenkontrast, exzellenter Modulationskontrast und brillante Fluoreszenz mit nur einem Klick. Robuste Stabilität, viel Platz zum Arbeiten mit Werkzeugen, hohe Arbeitsabstände für große Kulturflaschen und eine stabile Beleuchtung ohne Hitzeemission machen die Arbeit am Mikroskop einfach und bequem.
Für spezielle diagnostische Anforderungen ist dieses Mikroskop für die In-vitro-Diagnostik (IVD) einschließlich der In-vitro-Fertilisation (IVF) zertifiziert.
DMi1
Genau das Richtige für Ihr Labor mit lebenden Zellen – eine gute Wahl für schnelle Kontrollen. Die gut durchdachten und qualitätskontrollierten Elemente ermöglichen Ihnen ein komfortables Arbeiten.
DM IL LED
Das inverse Mikroskop DM IL LED für Routineanwendungen verfügt über eine umfassende Auswahl an Kontrastverfahren zur Überwachung Ihrer Proben.
Mateo TL
Ein digitales Mikroskop für die routinemäßige Zellkulturkontrolle mit intuitiver Einrichtung und Bedienung, die das Überprüfen des Zellkulturwachstums für alle Mitarbeiter in Ihrem Labor schnell und einfach macht.