Siloxan-Knappheit – Alternative Schlauchlösungen
Wie Sie vielleicht wissen, gibt es derzeit eine weltweite Knappheit von Siloxan, die zu einem begrenzten Angebot und einem weltweiten Anstieg der Silikonpreise führt.
Die neuesten Informationen deuten darauf hin, dass es sich dabei um ein potenzielles mehrjähriges oder langfristiges Problem handelt, das die weltweite Versorgung mit Silikonrohstoffen betrifft. Leider entstehen dadurch nun Auswirkungen auf unsere Fähigkeit, Sie rechtzeitig und zu unseren aktuellen Preisen mit Silikonschläuchen zu versorgen.
Masterflex bietet ein umfassendes Sortiment an Schlauchlösungen an, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Alle der unten aufgeführten Formulierungen sind biokompatibel gemäß USP Class VI, nach FDA 21 CFR 177.2600 zertifiziert und verfügen über Validierungsdokumente. Wenn Sie sich über die nächsten Schritte nicht sicher sind oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungsspezialisten.
Unsere besten Schläuche für hochreine Anwendungen
Masterflex Puri-Flex Pumpenschläuche:
- Übertrifft Silikon in wichtigen Leistungstests
- Immer vorrätig
- Heißsiegelfähig und schweißbar
- Geringe extrahierbare oder auslaugbarer Bestandteile
- Geringe Spallation (Partikelfreisetzung) an Produkte
- Geringe Proteinbindung
Für Zellernte- und Medienprozesssysteme sowie Bioreaktor-Prozesslinien.
PURI-FLEX™
Premium transluzente Masterflex Schläuche weisen eine wesentlich geringere Spallation auf und bieten eine längere Lebensdauer der Pumpen als Silikon.
Andere hervorragende Alternativen zu Silikonschläuchen:
Für Puffer- und Medienzubereitung, Einwegsysteme und aseptische Versiegelung/Schweißung.
Pharmed™
Eine beliebte Option für undurchsichtige Schläuche in der Bioprozessgemeinschaft. Pharmed™ ist ungiftig, nicht hämolytisch, heißsiegelfähig und schweißbar.
Pharmed-Schläuche kaufen
Für die Herstellung von Impfstoffen sowie in der Produktionsfiltration und Fermentation.
PHARMAPURE®
Diese undurchsichtige Formulierung mit extrem geringer Spallation ist die optimale Wahl für aseptische und biologische Prozesse. Sie ist die reinste Formulierung, die wir anbieten.
PHARMAPURE Schläuche kaufen
Für die Produktion/Verarbeitung von Spezialchemikalien und diagnostische Tests.
CHEM-DURANCE® BIO
Wenn chemische Verträglichkeit und Biokompatibilität mit besonders geringer Spallation erforderlich sind, gibt es keine bessere Wahl. Undurchsichtige Schläuche.
CHEM-DURANCE BIO-Schläuche kaufen
Haftungsausschluss: Diese Masterflex Schlauchformulierungen sind biokompatibel sowie nach FDA 21 CFR und USP Class VI zertifiziert; Validierungsdokumente sind auf Anfrage erhältlich. Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesen Formulierungen nur um einen empfohlenen Ersatz handelt; führen Sie vor der Verwendung in Ihrem Betrieb immer einen Schlauchtest durch.