peqSTAR Thermocycler
Die peqSTAR Thermocycler-Familie Innovative Technologie jetzt in allen Formaten!
Die peqSTAR Thermocycler-Familie wurde unter Berücksichtigung vieler technologischer Neuerungen und Anregungen unserer Kunden zu den modernsten Geräten ihrer Art weiterentwickelt und ist mit 32 Well, 2 x 48 Well, 96 Well, 384 Well oder in situ-Block erhältlich.
Rasante Temperaturwechsel ermöglichen kürzeste Laufzeiten bei gleichzeitig überragender Blockuniformität und präziser Regeltechnik. Das große touchsensitive TFT-Display, USB-Anschlüsse, Netzwerkanschluss und ein Universalblock für 0.2 ml und 0.5 ml Tubes sorgen für einen unnachahmlichen Bedienkomfort.
Produktvideo | ||
In unserem Produktvideo erhalten Sie einen schnellen Überblick über die einfache Bedienung der Geräte und lernen, was sich hinter den innovativen Eigenschaften FlexGradient und Emulation verbirgt.
|
DOWNLOADS