Desinfektionskontrolle
Qualitative und quantitative Teststreifen für die Überwachung von Reinigungs- und Desinfektionsprozessen in der Lebensmittelindustrie und ähnlichen Branchen.
Merckoquant (MQ) ist eine Palette von qualitativen Streifen mit integrierter Farbskala, die den Konzentrationsbereich eines Parameters in Sekundenschnelle ohne zusätzliche Hilfsreagenzien angeben.
Reflectoquant (RQ) sind quantitative Streifen, die mit einem kleinen RQflex® 10 Reflektometer ausgewertet werden; das Ergebnis liegt in weniger als 1 Minute vor.