Feuchtebestimmung
Die Feuchtebestimmung ist in vielen Industriezweigen, bspw. der Pharma- und Lebensmittelindustrie, eine wichtige Analyse in der Qualitäts- und Produktionskontrolle, sowie der Produktentwicklung.
Feuchtigkeit kann die Haltbarkeit von Produkten beeinflussen, wirkt sich aber auch auf viele andere Anwendungen aus. Feuchtebestimmer sind eine schnelle Alternative zur klassischen Trocknungsmethode im Ofen.
VWR bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an Feuchtebestimmern bekannter Marken, wie Sartorius und Ohaus, sowie unserer Eigenmarke VWR, die jeweils über spezifische Merkmale zur Erfüllung Ihrer spezifischen Anwendungsanforderungen verfügen.
- Infrarot- oder Halogen-Heizung für schnelle Ergebnisse
- Keramik- oder gewickelte Quarzelemente für präzisere Messungen
Auch verifizierte Versionen (OCE) für den Einsatz im gesetzlichen Messwesen sind verfügbar.
Produktauswahl
VWR® Feuchtebestimmer
Portfolio an günstigen und robusten Kompaktgeräten für Routinemessungen.
Ohaus Feuchtebestimmer
Mit Schwerpunkt auf Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit für den routinemäßigen und professionellen Einsatz.
Sartorius Feuchtebestimmer
Premium-Geräte für höchste Präzision in Routine- und professionellen Anwendungen.
Wäge- und Trockenschalen
Robuste Aluminiumschalen, die mit den meisten Feuchtebestimmern und Trocknungsgeräten kompatibel sind.