Sicherheitsschuhe
uvex Sicherheitsschuhe mit den Schutzklassen S1, S1 P, S2, S3 und S5 (EN ISO 20345) bieten perfekten Schutz in Branchen wie Pharma, Biopharma, Lebensmittel und Getränke, Bildung, Produktion, Chemie, Elektronik und Luft- und Raumfahrt. Das Sortiment von uvex umfasst auch Berufsschuhe (Schutzklasse O1, EN ISO 20345) sowie maßgeschneiderte orthopädische Sicherheitsschuhe.
uvex 1 Sportsicherheitsschuhe – in Rosa, Blau oder Schwarz
ESD-Sicherheitsschuhe mit Schnürung. Leicht, flexibel und metallfrei. Sowohl in Schwarz als auch in zwei auffälligeren Farbvarianten erhältlich.
uvex 1 Sicherheitsschuhe
ESD-Sicherheitsschuhe mit Schnürung, wasserdichtem Hightech-Microvelour-Obermaterial und Climazone-Technologie.
uvex 2 VIBRAM Sicherheitsschuhe aus Leder
Robuste ESD-Schnürschuhe mit doppelter Dichte und rutschfesten VIBRAM®-Gummisohlen.
uvex 2 GTX Sicherheitsstiefel
Wasserdichter und sehr atmungsaktiver ESD-Sicherheitsschuh mit VIBRAM® Antirutschsohle.
uvex 2 Xenova
Leichter Allroundschuh mit atmungsaktiven Obermaterialien und bequemer Einlegesohle
uvex 1 x-tended support
Ergonomisch geformter Sicherheitsschuh für hervorragenden Tragekomfort und maximalen Aufprallschutz
Videos
Literatur
Verdrehen, Stolpern, Ausrutschen
Was passiert? Warum? Und was kann man tun, um es zu verhindern?