EN374-3:2003 wird bis zum Jahresende durch EN16523-1 ersetzt
Sicher auf den ersten Blick!
Beide Methoden sind technisch sehr ähnlich, jedoch werden die Vorschriften signifikant verändert. Die Liste der Prüfchemikalien wird von 12 auf 18 erweitert und das Bechersymbol wird durch drei Kategorien an Erlenmeyerkolben-Piktogrammen ersetzt.
- Typ C für 'Niedrigen Schutz' - mindestens Level 1 gegen 1 Chemikalie auf der Liste
- Typ B für 'Mittleren Schutz' - mindestens Level 2 gegen 3 Chemikalien auf der Liste
- Typ A für 'Hohen Schutz' - mindestens Level 2 gegen 6 Chemikalien auf der Liste