Geformte Einwegmaske, FFP3, JSP LTD
Lieferant: JSP
BGZ130-000-A00
111-2586EA 36.4 EUR
111-2586
Geformte Einwegmaske, FFP3, JSP LTD
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Geformte Einweg-Atemschutzmaske mit komfortabler Schaumstoffeinfassung, verstellbarem Nasensteg und Vier-Punkt-Gurt und Ausatemventil.
  • Ausatemventil
  • Nasensteg mit Schaumstoffpolsterung
  • An 4-Punkten verstellbare Bänder
  • 99% minimale Filtereffizienz
Ein formbarer Nasensteg und ein 360°-Bereich an der Innenseite sorgen für Komfort und einen festeren Sitz. Metallfrei, an 4 Punkten einstellbare Riemen ermöglichen einen festen und anpassbaren Sitz.
FFP3 Einstufung ermöglicht 99% minimale Filtereffizienz.
Standards: Gemäß EN 149.