Auffanggurte, Miller H-Design® BodyFit auto 2LO
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1033536 1033537 1033538
113-8654EA 602 EUR
113-8654 113-8655 113-8656
Auffanggurte, Miller H-Design® BodyFit auto 2LO
Fallschutz Auffanggurte
Auffanggurt mit zwei Gurtbandschlaufen auf Brusthöhe und automatischen Verschlüssen an Brustgurt und Beinschlaufen sowie elastischen DuraFlex-Gurtbändern. Der Miller H-Design® Ganzkörperauffanggurt, der speziell für die Sektoren Elektrizitätsversorgung, Telekommunikation und Industrie (Wartung) entwickelt wurde, bietet dank seines vertikal anpassbaren Gurts und seines atmungsaktiven Polsters mehr Komfort, Bewegungsfreiheit und Sicherheit.
  • Riemen bestehen aus Duraflex Stretch und schwarzem Gurtband (PES mit PTFE-Behandlung)
  • Riemen sind wasserabweisend und