Elastischer Auffanggurt, Miller® DuraFlex® AGU 90S
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
ME13344
139-0243EA 284 EUR
139-0243
Elastischer Auffanggurt, Miller® DuraFlex® AGU 90S
Fallschutz Auffanggurte
4-Punkt-Auffanggurt mit integriertem Haltegurt, Rückenauffangöse und 2 Halteösen.
  • Aus DuraFlex® (hochelastisches Stretchgewebe): passt sich der Körperform des Anwenders an und dehnt sich bei jeder Bewegung, so dass die Gurte nicht kneifen, stören oder sich verdrehen
  • Zusätzlich mit TEFLON® behandelt
  • Zusätzliche Steigschutzöse, alle Ösen aus rostfreiem Stahl
  • Schnellverschlüsse
  • Unübertroffener Komfort und Bewegungsfreiheit, sowie weiches Abfangen bei einem Absturz
EN 361
Standards: EN 361.