Fühler und Zubehör für Vibra-Cell™ Ultraschallprozessoren
Lieferant: SONICS MATERIALS
630-0310 630-0409 630-0418 630-0731 630-0444 830-00004 630-0207 630-0208 630-0210 630-0209 630-0421 830-00118 830-00116 630-0423 630-0435 630-0419 830-00060 630-0220 630-0217 630-0218 630-0306 630-0420 630-0219 630-0559 630-0579 630-0422 630-0580 630-0608 630-0406 630-0651 630-0407 830-00130
SONI630-0310EA 1220 EUR
SONI630-0310 432-0111 432-0112 432-0117 432-0119 432-0128 432-0102 432-0103 432-0105 432-0104 432-0115 432-0131 432-0130 432-0116 432-0118 432-0113 432-0129 432-0107 SONI630-0217 SONI630-0218 SONI630-0306 432-0114 432-0106 432-0123 432-0125 432-0127 SONI630-0580 SONI630-0608 432-0267 432-0269 SONI630-0407 SONI830-00130
Fühler und Zubehör für Vibra-Cell™ Ultraschallprozessoren
Homogenisatoren Ultraschall-Desintegratoren
Es stehen zahlreiche Fühler für unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung, beispielsweise gestufte und sich verjüngende Mikrospitzen sowie Fühler für die Verarbeitung in Mikrotiterplatten.
  • Multielement-Fühler für Mikrotiterplatten mit tiefen Vertiefungen
  • Cup Horns für die nicht invasive Ultraschallbehandlung von Proben
  • Kontinuierliche Durchflusszellen für die Dispergierung und Homogenisierung großer Mengen von Proben mit geringer Viskosität, für die eine längere Ultraschallbehandlung unerwünscht ist.
  • Fußschalter für freihändigen Betrieb
  • Geräuschdämpfende