Perfect DNA™ Marker
Lieferant: Merck Millipore (Novagen)
Molecular size markers for routine use in plasmid cloning, the Perfect DNA™ markers contain sets of DNA species having convenient, easy-to-remember sizes for agarose gel analysis. The markers have uniform band intensities except for the indicated reference bands, which are useful for instant band identification.
- Easy-to-remember sizes
- Uniform band intensities
- Instant band identification
Product components:
1 ml Perfect DNA™ Marker in 1X DNA Gelladepuffer, für Marker 0,05 bis 10 kbp (Best. Nr. 70540-3) oder 500 μl Perfect DNA™ Marker in 1X DNA Gelladepuffer, für Marker 0,1 bis 12 und 0,5 bis 12 kbp (Best. Nr. 70087-3 und 69002-3).
1 ml 6X DNA Gelladepuffer.
Lieferumfang: Jedes Markerröhrchen reicht für 100 Bahnen. Ein Extraröhrchen mit 6X DNA Gelladepuffer ist im Lieferumfang enthalten.