Gel DNA kit, SpinPrep™
Lieferant: Merck Millipore (Novagen)
70852-3
70852-3EA 300 EUR
70852-3
Gel DNA kit, SpinPrep™
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das SpinPrep™ Gel DNS-Set ermöglicht die effiziente Extraktion von DNS-Fragmenten mit einer Größe von 150 bp bis >12.000 bp aus Agarosegelen. Bei diesem Verfahren wird eine GelMelt™ Lösung verwendet, um die Gelscheibe zu lösen, gefolgt von der Adsorption der DNS auf eine Kieselgelmembran in einem Zentrifugensäulenformat. Nach einem Waschschritt wird die aufgereinigte DNS in Niedrigsalzpuffer eluiert. Jede Zentrifugensäule kann bis zu 20 µg DNS binden Die Rückgewinnung liegt unter Standardbedingungen konstant im Bereich von 50 bis 90 %.
  • Keine organische Extraktion oder Alkoholfällung
  • Gesamte Vorbereitungszeit: <30 Min.
  • Keine Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt erforderlich
  • Auffang-Röhrchen (1,5 ml) für den finalen DNS-Elutionsschritt sind im Lieferumfang enthalten