SpinPrep™ PCR Aufreinigungsset
Lieferant: Merck Millipore (Novagen)
Das SpinPrep™ PCR Aufreinigungsset wurde für die schnelle Aufreinigung von PCR-amplifizierter DNS entwickelt. Bei dem 10-minütige Verfahren wird zunächst ein Bindungspuffer hinzugefügt, gefolgt von der Adsorption der DNS auf eine Kieselgelmembran in einem Zentrifugensäulenformat. Nach einem Waschschritt wird die DNS in Niedrigsalzpuffer eluiert. Dieses Set entfernt DNS-Polymerasen, dNTPs, Salze und >99 % der Primer, so dass diese sich nicht auf die nachfolgenden Anwendungen (z. B. Klonierung, Sequenzierung oder Beschriftung) auswirken. PCR Produkte von 100 bis >12 000 bp können unter Standardbedingungen mit einer Rückgewinnung von amplifizierter DNS im Bereich von 60 - 90 % aufgereinigt werden.