Whatman antibiotic assay discs
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
2017-006 2017-013 2017-009
710-0606EA 198 EUR
710-0606 710-0636 710-0635
Whatman antibiotic assay discs
Mikrobiologische Testsysteme Antibiotika-Tests
Zur Bestimmung des Erregertyps von Infektionskrankheiten und zur In-vitro-Prüfung ihrer Reaktion auf Antibiotika und chemotherapeutische Substanzen durch die Bestimmung der Hemmzone. Das Antibiogramm ermöglicht rationale und selektive Chemotherapie. Die Testscheiben sind mit chemotherapeutischen Substanzen überzogen, auf einem geimpften Nähragar positioniert und inkubiert. Die Größe der Hemmzone stellt einen Messwert für die Wirksamkeit der Substanzen dar.
  • Einheitlich dicke, weiche Scheiben zur Absorption von Testlösungen in Antibiotikatests
  • 440 g/m² und 920 µm
The antibiogram allows rational and selective chemotherapy. The test discs can be coated with chemotherapeutic agents, placed on the innoculated nutrient agar and incubated. The size of the inhibition zone is a measure for the effectiveness of the substances.