NBB®-A, Agar
Lieferant: DOEHLER GROUP
204709782
710-0740EA 121 EUR
710-0740
NBB®-A, Agar
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Selektivagar für die Isolierung, Kultivierung und den quantitativen Nachweis von bierverderbenden Mikroorganismen. Unter der Marke NBB® bietet Döhler innovative Kulturmedien zum schnellen und zuverlässigen Nachweis von schädigenden Mikroorganismen wie Laktobazillen, Pectinatus und Megasphaera in allen in der Brauerei anfallenden Proben und auch für die Weinindustrie an. NBB®-A ist eine festes Agarmedium zum Gießen von Agarplatten nach einfachem Verflüssigen
  • Verkürzte Vorbereitungszeit durch direktes Verflüssigen in der Flasche
  • Kann für die Membranfiltration, Ausstrich- und Plattengussverfahren und für die Luftkeimsammlung verwendet werden
  • Einfaches, visuelles Screening durch Indikatorumschlag von rot nach gelb