NBB®-B, Bouillon
Lieferant: DOEHLER GROUP
204710782
710-0741EA 120 EUR
710-0741
NBB®-B, Bouillon
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Selektives Flüssigmedium für den schnellen Spurennachweis in der Kulturhefe. Unter der Marke NBB® bietet Döhler innovative Kulturmedien zum schnellen und zuverlässigen Nachweis von schädigenden Mikroorganismen wie Laktobazillen, Pectinatus und Megasphaera in allen in der Brauerei anfallenden Proben und auch für die Weinindustrie an. NBB®-B ist ein flüssiges Kulturmedium mit Indikatorfarbstoff für den Nachweis von bierverderbenden Mikroorganismen in Hefeproben oder als Anreicherungsmedium.
  • Direkter Einsatz des flüssigen Mediums
  • Einfaches, visuelles Screening durch Indikatorumschlag von rot nach gelb