Guajakol Nachweis-Kit
Lieferant: DOEHLER GROUP
Enzymatisches Test-Kit zum Nachweis von Fehlaroma-verursachenden Alicyclobazillen. Das Guajakol Nachweis-Kit bietet einen zuverlässigen und empfindlichen enzymatischen Nachweis von Guajakol-bildenden Alicyclobazillen. Bei Anwesenheit von Guajakol-bildenden Bakterien wird das durchsichtig bis leicht gelbliche Guajakol mit dem Enzym Peroxidase aus dem Nachweis-Kit in den deutlich sichtbaren, bräunlichen Komplex Tetraguajakol umgewandelt.
- Umfassendes Nachweis-Kit inkl. BAT Bouillon in Röhrchen und Guajakol-Standardlösung
- Einfache visuelle Auswertung ohne zusätzliches technisches Zubehör