Gebrauchsfertige, mikrobiologische Nährmedien, ONETEST®
Lieferant: VWR Chemicals
710-2047EA 36.9 EUR
710-2047 710-2048
Gebrauchsfertige, mikrobiologische Nährmedien, ONETEST®
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Gepuffertes Peptonwasser in einer sicheren und leichten Kunststoffflasche – einfach schütteln und Ihre Probe hinzufügen.
  • Lange Haltbarkeit: 24 Monate bei Raumtemperatur
  • Kunststoffflaschen anstatt Glas: Geringeres Transportgewicht und keine Gefahr durch Schnittverletzungen
  • Flasche, Wasser und Kulturmedium sind durch Gammabestrahlung sterilisiert (kein Überhitzen; bessere Leistung des Mediums)
Gammabestrahlte Kunststoffflasche mit dehydrierten Nährmedien im Verschluss und dem Wasser in der Flasche. Es reicht aus, die Flasche vor dem Gebrauch zu schütteln, um gebrauchsfertige Medien zuzubereiten.
Standards: Analysezertifikat gemäß ISO 11133 und ISO 7218.