Transfektionsreagenz, Insect GeneJuice®
Lieferant: Merck Millipore (Novagen)
71259-4 71259-5 71259-3
71259-4EA 417 EUR
71259-4 71259-5 71259-3
Transfektionsreagenz, Insect GeneJuice®
Transfektionsreagenzien
Das Transfektionsreagenz Insect GeneJuice® ist für höchste Transfektionseffizienz bei Sf9-Insektenzellen formuliert. Das Reagenz zeichnet sich durch seine äußerst niedrige Zelltoxizität aus und kann sowohl bei transienten als auch stabilen Transfektionen in serumhaltigen oder serumfreien Medien verwendet werden. Ferner eignet es sich zur Kotransfektion von Transferplasmiden mit linearisierter Virus-DNA für die Herstellung von rekombinanten Baculoviren.
Lieferumfang: Erhältlich als Suspension mit 2 mg/ml in 20 mM MES, 150 mM NaCl, Puffer pH 6,2. Ein Milliliter reicht für jeweils 12 bzw. 125 Transfektionen in 10-ml-Suspensionskulturkolben oder 35-mm-Platten.