AceGlow™ Chemilumineszenzsubstrat
Lieferant: Peqlab brand
730-1510EA 0 EUR
730-1510
AceGlow™ Chemilumineszenzsubstrat
Elektrophorese-Reagenzien Western Blotting Reagents
AceGlow™ Chemilumineszenzsubstrat für den Peroxidase-vermittelten Nachweis von Proteinen oder Nukleinsäuren. In 2 Varianten: AceGlow™ Essential mit einer Sensitivität bis auf 1 Picogramm und einer Signalemission von bis zu 8 Stunden - ideal für den Standard-Blot, und AceGlow™ für höchste Sensitivität bis auf 10 Femtogramm durch deutlich verstärkte und langanhaltende Lichtsignalemission (>24 Stunden).
  • Höchste Sensitivität
  • Ermöglicht sehr sparsame Verwendung von Antikörpern
  • Geeignet für Nachweise auf der Basis von Chemilumineszenz-Imagingsystemen oder Röntgenfilmen
  • Lange Signalstabilität im linearen Bereich
AceGlow™ Essential ist ideal für den täglichen Bedarf geeignet. AceGlow™ eignet sich für besonders schwache Signale und ist ideal für verlässliche Quantifizierungen auch bei sehr langen Expositionszeiten oder Mehrfachexpositionen.
Lieferumfang: 1× Luminol-Verstärkersubstrat (braune Flasche) und 1×Stabiler Peroxidpuffer (weiße Flasche).