UptiLight
Lieferant: Uptima
UP99619A
732-1208EA 966 EUR
732-1208
UptiLight
Elektrophorese-Reagenzien Western Blotting Reagents
Das Substrat ist optimiert für die Detektion immobilisierter HRP in Western-, Southern-, Northern- und Dot Blot-Applikationen.
  • Kompatibilität mit Nylon-, Nitrocellulose- & PVDF-Membranen
  • Schnelle Reaktionszeit - spezifische Detektion in 1 - 10 Minuten
  • Hohe Sensitivität - detektiert bis zu 1 - 2pg Antigen
  • Lange Signaldauer - stabiles Reagenz erlaubt wiederholte Exposition zur Optimierung sowie mehrere Filmkopien