PCR Workstation HEPA
Lieferant: VWR Peqlab
732-3407EA 4245 EUR
732-3407
PCR Workstation HEPA
Dunstabzugshauben und Verkleidungen PCR-Arbeitsstationen und -Abzüge
Die PCR Workstation Pro bietet doppelten Kontaminationsschutz durch UV-Inaktivierung von Schadstoffen in der Luft und auf Oberflächen und stellt somit einen idealen Arbeitsplatz für die PCR-Probenvorbereitung und andere kontaminationssensitive Arbeiten dar. Zusätzlich ermöglicht der HEPA-Filter mit UV eine Barriere gegen Staub, Bakterien und Sporen.
  • Aktive Dekontaminierung der Arbeitsoberfläche außerhalb der Arbeitszeiten mittels UV-Strahlung
  • Zusätzliche Inaktivierung aerosolgebundener Schadstoffe während des Arbeitens durch einen abgeschirmten UV-Luft-Rezirkulator
  • Kontaminationsschutz dank der antimikrobiellen Arbeitsfläche aus Edelstahl
  • Kohlefilter zur Entfernung von Ozon und Gasen
  • Der HEPA-Filter (H14 Standard) sorgt für eine Barriere gegen Staub, Bakterien und Sporen
  • Funktionsanzeige für UV-Luft-Rezirkulator-Röhre und HEPA-UV-Röhre
  • Einstellbarer laminarer Luftstrom für effektiven Schutz gegen Probenkontamination von außen
  • Anzeige der Betriebszeit von UV-Röhren und -Filtern für rechtzeitigen Austausch bei gleichbleibender UV-Intensität und Filtereffizienz
  • Zusätzlicher Stauraum für Reaktionsgefäße, Pipetten oder Racks durch abnehmbare Einlegeböden an der Rückwand
  • Vier interne Steckdosen für den Betrieb von Laborgeräten wie Mini-Zentrifugen oder Vortex-Schüttlern ermöglichen das Ausführen mehrerer Arbeitsschritte ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs
  • Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus unterbricht beim Öffnen der Frontscheibe die UV-Strahlung
  • Große Fläche für stressfreies Arbeiten: Bietet viel Platz und die Möglichkeit, Tischgeräte unterzubringen, die VWR® PCR Workstation ermöglicht die Kombination mehrerer Arbeitsschritte ohne Ortswechsel und minimiert so das Risiko von Kreuzkontaminationen
Material: Gehäuse aus Edelstahl, Front- und Seitenwände aus 8 mm Makrolon® schützen effektiv vor UV-Strahlung.
Im Handbuch ist der für Ihr Land kompatible Stecker- und Steckdosentyp aufgelistet.
Standards: TÜV-geprüft, zertifizierte Sicherheit; in Deutschland hergestellt.
Lieferumfang: Versand innerhalb DE komplett vormontiert.