Ready-to-Load™ Kits: Das Geheimnis der gekrümmten Zelle
Lieferant: EDVOTEK
S-53
763-0010EA 82.5 EUR
763-0010
Ready-to-Load™ Kits: Das Geheimnis der gekrümmten Zelle
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Genetics Learning Activities
Dieses einfache Experiment demonstriert die Detektion der Mutation, die Sichelzellanämie verursacht. In dieser Simulation trennen die Studenten mittels Elektrophorese Farbstoffe auf, die Patientenproben und Kontrollen darstellen.
  • Für 10 Laborgruppen
  • Durchführung in 45 Minuten
Außerdem werden benötigt: Elektrophoresetank und Netzgerät.
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, Ready-to-Load™ Farbstoffproben, Agarosepulver, Lösung zum Beladen von Übungsgelen, Elektrophoresepuffer und Transferpipetten mit Mikrospitze.