Knee joint, function model tibia,
Lieferant: 3B Scientific
1000163
763-0088EA 204 EUR
763-0088
Knee joint, function model tibia,
Modelle Humanbiologie
Skenben, vadben och lårben intill knäleden i plastavgjutningar med ligament. Naturlig storlek. Rörelser som kan studeras: böjning (flexion), sträckning (extension) och vridning inåt och utåt. På sockel.