VWR® MediaBag T Dehydrated Culture Media in Bags
Lieferant: VWR Chemicals
7794.05000
7701.20000EA 1410 EUR
7701.20000 7701.05000 7701.10000 7704.10000 7701.03000 7702.03000 7702.05000 7702.10000 7702.20000 7701.15000 7794.05000 7791.15000 7761.20000 7716.20000 7712.05000 7704.05000 710-2062 710-2063 710-2064 710-2065 710-2066
VWR® MediaBag T Dehydrated Culture Media in Bags
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Jede MediaBag T (Schlauchbeutel) enthält eine abgewogene Menge an Nährmediengranulat. Verbinden Sie unter Verwendung des Verbindungsstücks eine 0,2-µm-Filtereinheit aseptisch an das Rohr. Fügen Sie unter aseptischen Bedingungen Wasser über das Filtersystem in den Beutel. Schützen Sie das Verbindungsstück mit der roten Kappe.