1H,1H,2H-Perfluor-1-octen

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6163-100G PC6163-25G
APOSPC6163-100GEA 223 EUR
APOSPC6163-100G APOSPC6163-25G
1H,1H,2H-Perfluor-1-octen
1H,1H,2H-Perfluor-1-octen
Formel: C₈H₃F₁₃
Siedepunkt: 106…107 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039249
CAS-Nummer: 25291-17-2
EINECS: 246-791-8
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR