1H,1H,2H-Perfluor-1-octen ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20920.06
B20920.14
B20920.06EA
40.3
EUR
B20920.06
B20920.14
1H,1H,2H-Perfluor-1-octen ≥99%
1H,1H,2H-Perfluor-1-octen
Purity: 99%
CAS No.: 25291-17-2
Molecular Formula: CF3(CF2)5CH=CH2
Formula Weight: 346.09
Flash Point: 20°(202°F)
Refractive Index: 1.2960
Boiling Point: 106-107°
Beilstein Reference: 2060994
MDL No.: MFCD00039249
Formel:
C₈H₃F₁₃ Siedepunkt: 106…107 °C Dichte: 1,580 Flammpunkt: 20 °C (202 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039249 CAS-Nummer: 25291-17-2 EINECS: 246-791-8 UN: 1993 ADR: 3,II |