Synapse
Lieferant: 3B Scientific
1000237
BINH1000237EA 335 EUR
BINH1000237
Synapse
Modelle Humanbiologie
Dieses Synapsenmodell ist eine großartige Ergänzung für jede anatomische Lektion des menschlichen Nervensystems. Das Synapsenmodell zeigt das endoplasmatische Retikulum, Mitochondrien und die Membranen des synaptischen Spalts. Das Synapsenmodell zeigt außerdem 5 kleinere Reliefmodelle der wichtigsten Synapsenvarianten.
  • Eine großartige Ergänzung für jede Anatomiestunde des menschlichen Nervensystems