Übungsbein zum Nähen
Lieferant: 3B Scientific
1005683
BINH1005683EA 999 EUR
BINH1005683
Übungsbein zum Nähen
Modelle Humanbiologie
Hergestellt aus einer weichen Vinylhaut über einem Kern aus nähbarem Schaumstoff, um Schülern ein lebensechtes Näherlebnis oder eine realistische Nähdemonstration durch einen Lehrer zu bieten. Realistische Hautstruktur mit Falten und Poren. Weich und biegsam für einfaches Nähen, die Haut ist robust genug, damit sich die Nähte beim Festziehen nicht herausziehen. Jede Einheit bietet drei „Wunden“. Diese „Wunden“ können wiederholt genäht werden, bis die Haut um sie herum schließlich abgenutzt ist; dann können neue „Wunden“ geschnitten werden. Obwohl es sich um Einwegartikel handelt, bieten die Trainer Hunderte von Näherfahrungen, bevor sie abgenutzt sind. Konservativ berechnet können mit dem Trainer über einhundert Schnitte gemacht werden und jeder dieser Schnitte kann mehrmals genäht werden.
  • Komplett mit einem Starter-Nahtset und einer Anleitung
  • Abmessungen: 62×18×13 cm