Starter-Set Multiport IV für Waste Pipes, b.safe
Lieferant: Bohlender
R9127-04
BOHLR9127-04EA 236 EUR
BOHLR9127-04
Starter-Set Multiport IV für Waste Pipes, b.safe
Schläuche Chromatographie-Schläuche
Sammelanschluss für bis zu vier HPLC-Anlagen, der direkt in Laborabzüge oder Arbeitstische integriert werden kann. Mit b.safe Waste Pipes leiten Sie flüssige Lösemittelabfälle in angeschlossene Kanister weiter.
  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Geringe Installationshöhe
  • Kann nach Bedarf gekürzt werden
Geeignet für Platten mit einer Stärke von 10 bis 35 mm und Bohrungs-Ø 35 mm, einfache Fixierung durch Kontermutter. Geringe Aufbauhöhe durch seitliche Anschlüsse, alle Gewinde schräg angesetzt für zusätzliches Gefälle und Anschluss von Schläuchen ohne Abknicken. Anschlüsse Oberseite: 8 Kapillaranschlüsse (Innengewinde UNF ¹/₄“) inklusive b.safe Fittings zum Anschluss von Kapillaren mit ext. Ø 1, ⁶/₂, ²/₃, 2 mm, 4 Schlauchanschlüssen (Innengewinde NPT ¹/₈") inklusive b.safe Oliven für int. Ø Schlauch 6,5 to 8 mm. Anschluss Unterseite: Ext. Ø 32 mm zur direkten Verbindung mit starren b.safe Schlauchanschlüssen, bei Bedarf kürzbar.