Media in bottles, wort agar
Lieferant: DOEHLER GROUP
840360782
DOEH840360782EA 92 EUR
DOEH840360782
Media in bottles, wort agar
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Agar for isolation yeast and moulds.
  • For membrane filtration, pour plate and streaking method
  • High selectivity