Aufreinigung und Größen-Bestimmung von grün und von blau fluoreszierenden Proteinen
Lieferant: EDVOTEK
255
EDVO255EA 120 EUR
EDVO255
Aufreinigung und Größen-Bestimmung von grün und von blau fluoreszierenden Proteinen
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Mikrobiologie-Lehrmittel
Wenn zur Herstellung medizinisch brauchbarer Proteine durch Transformation Bakterien verwendet werden, müssen die fraglichen Proteine von allen anderen zellulären Proteinen getrennt werden. In diesem Experiment dienen die einmaligen Fluoreszenzeigenschaften des GFP und des BFP als Test im Verlauf der Aufreinigung der aus einem E. coli-Extrakt. Die Säulenfraktionen, die GFP oder BFP enthalten, werden durch Fluoreszenz identifiziert und anschließend aufgereinigt. Im Rahmen einer optionalen Übung können die aufgereinigten Proteinfraktionen durch SDS-Polyacrylamidgel-Elektrophorese (SDS-PAGE) getrennt werden, damit sich Reinheit und Größe der GFP und BFP einschätzen lassen.
  • Für 6 Laborgruppen
  • Packen der Säule und Säulentrennung: 45 Minuten, optionale Elektrophorese: 60 Minuten, Färben: 30 Minuten, Entfärben: 2 Std
Also required: Water bath, longwave UV lamp, ring stand and clamps, automatic micropipette, vertical gel electrophoresis apparatus, power supply, polyacrylamide gels (12%).
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, Säulen und Matrix, GFP- und BFP-Extrakte, Puffer, Proteingelreagenzien für optionale Übung.