Experimentierkits – Einführung in die Biotechnologie mit grün fluoreszierendem Protein (GFP)
Lieferant: EDVOTEK
303
EDVO303EA 219 EUR
EDVO303
Experimentierkits – Einführung in die Biotechnologie mit grün fluoreszierendem Protein (GFP)
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Biochemistry Learning Activities
Es wurden vier experimentelle Module zu einem Experiment zusammengefasst. Dieses soll eine umfangreiche Einführung in die Biotechnologie unter besonderer Berücksichtigung des grün fluoreszierenden Proteins (GFP) vermitteln. Bakterienzellen werden dahin gehend transformiert, GFP zu exprimieren. Die transformierten Zellen werden anschließend kultiviert und das GFP mittels Säulenchromatographie aufgereinigt. Schließlich wird die Reinheit der Proteinfraktionen mit SDS-Polyacrylamid-Elektrophorese analysiert.
  • Für 6 Laborgruppen
  • Transformation: 50 Minuten, Inkubation: über Nacht, Chromatographie: 45 Minuten, optionale Elektrophorese: 90 Minuten
Außerdem erforderlich: Inkubator, Wasserbäder, automatische Mikropipette und Spitzen, Langwellen-UV-Licht, Ringstativ und Klemmen, Laborglaswaren, Eis, vertikale Gelelektrophoresekammer und Netzgerät, 3 Polyacrylamidgele (12 %), Eisessig und Methanol.
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, Transformationszellen, Plasmid-DNA für GFP, IPTG, Antibiotikum Ampicillin, Calciumchlorid, ReadyPour LB-Agar, LB-Medien zur Rückgewinnung, Petrischalen, Pipetten, kalibrierte Transferpipetten, Impfösen, Mikrotest-Reaktionsgefäße mit anhängenden Deckeln, Zahnstocher, Trockenmatrix für Säulen, Chromatographiesäulen, Extrakte grün und blau fluoreszierender Proteine, Elutionspuffer, Protein-Molekulargewichtsstandards, Proteindenaturierungslösung, Glycerinlösung, TRIS-Glycin-SDS-Puffer und Färbereagenzien.