Substanz P ELISA Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Hochempfindliches Substanz-P-ELISA-Kit, das den Nachweis von Substanz P in Plasma, Serum, Speichel, Urin und Überständen in nur drei Stunden ermöglicht.
- Hochempfindlicher Test, der nur 5,3 pg/ml Substanz P misst
- In zahlreichen von Experten begutachteten Veröffentlichungen häufig zitiert
- Hochdurchsatzformat, Test von bis zu 38 Proben in doppelter Ausführung pro 96-Well-Kit
- Vollständig quantitative Ergebnisse, die die semiquantitative Western-Blot-Analyse übertreffen
- Sparen Sie mit dem Großpackungspaket
- Speziesunabhängig
- Wellenlänge: 405 nm
Das Substanz P EIA-Kit ist ein kolorimetrisches, immunometrisches Immunoassay-Kit mit Ergebnissen in drei Stunden. Die Absorption wird bei 405 nm gemessen. Dieses Kit verwendet ein geringes Probenvolumen und bietet die Möglichkeit, bis zu 38 Proben doppelt pro 96-Well-Kit zu testen.
Substanz P ist ein Neuropeptid-Hormon (RPKPQQFFGLM), das eine Reihe biologischer Aktivitäten vermittelt, darunter Übelkeit, Angst, Schmerz und Gefäßerweiterung. Es gehört zur Tachykinin-Familie der Neuropeptide und ist im peripheren und zentralen Nervensystem von Wirbeltieren weit verbreitet.