IHC-Reagenz (Maus/Kaninchen-HRP), POLYVIEW®
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9501130100
ENZOADI9501130100EA 550 EUR
ENZOADI9501130100
IHC-Reagenz (Maus/Kaninchen-HRP), POLYVIEW®
Tests Immunologische Tests
Das Detektionsreagenz (Maus/Kaninchen-HRP) für die Immunhistochemie ist ein Reagenz für die Einschritt-Immundetektion ohne Biotin.
  • Biotin-freie Nanopolymer-Detektion umgeht die Hintergrundfärbung durch endogenes Biotin
  • Hochintensive Farbentwicklung, die eine klare, scharfe Färbung liefert
  • Zur Verwendung mit Blutausstrichen, Zellausstrichen und Zellpräparaten
Für den Nachweis von Antigenen in formalin-fixierten, in Paraffin eingebetteten Geweben und Gefrierschnitten geeignet.