Gelbes IHC-Chromogen (HRP), HIGHDEF®
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9501700030
ENZOADI9501700030EA
250
EUR
ENZOADI9501700030
Gelbes IHC-Chromogen (HRP), HIGHDEF®
Tests
Zelltests
Das gelbe IHC-Chromogen (HRP) ist für die Verwendung in Meerrettichperoxidase(HRP)-basierten Immunfärbe- oder In-situ-Hybridisierungssystemen vorgesehen.
- Gelbes High Definition-IHC-Chromogen für HRP-aktivierte Entwicklung
- Unverwechselbare, leuchtend gelbe Farbe, die leicht von anderen Farbstoffen zu unterscheiden ist
- System kann in jeglichen automatisierten Systemen sowie manuell verwendet werden
Lieferumfang: Substratpuffer und Chromogen mit leerer Mischflasche.