IHC-Verstärker (DAB, Plus), HIGHDEF®
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Der HIGHDEF® IHC-Verstärker (DAB, Plus) ist ein DAB-Signalverstärker zur Steigerung der Intensität der Immunfärbung bei Verwendung von DAB als Chromogen.
- Bessere Eigenschaften im Vergleich zu Aminoethylcarbazol (AEC)
Der HIGHDEF® IHC-Verstärker (DAB, Plus) erhöht die Signalintensität, ohne eine Hintergrundfärbung zu erzeugen.