IHC Mount, HIGHDEF®
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ADI9502610030
ENZOADI9502610030EA
91.3
EUR
ENZOADI9502610030
IHC Mount, HIGHDEF®
Färbemittel
Mikroskopie- und Färbereagenzien
IHC Mount ist ein permanentes, hochstabiles Eindeckmedium auf wässriger Basis für die chromogene Markierung. Zum Eindecken von Gewebeproben, die durch ein auf Peroxidase oder alkalische Phosphatase basierendes System und verschiedene Fluoreszenzfarbstoffe angefärbt wurden.
- Flexible Zusammensetzung, die für AEC, DAB, Fast Red, BCIP/NBT und BCIP/INT optimiert wurde
- Hochauflösende Visualisierung für IHC, IF, ISH, FISH
- Ermöglicht die dauerhafte Aufbewahrung von Gewebeproben ohne Verblassen der Chromogene
- Kein Deckglas erforderlich
- Keine Belastung durch organische Dämpfe
Zusammensetzung: Flüssiges Eindeckmedium mit <0,1% Natriumazid.