Extrakt aus Hirngewebe (Ratte)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ADILYTRB100F
ENZOADILYTRB100FEA 255 EUR
ENZOADILYTRB100F
Extrakt aus Hirngewebe (Ratte)
Proben Konservierte Proben Preserved Animal Materials
  • Flüssig
Lieferumfang: SDS-PAGE-Probenpuffer (pH: 6,8) bestehend aus 40 mM TRIS-HCl, 1% SDS, 50mM DTT, 7,5% Glycerol und 0,003% Bromphenolblau.