N-Acetyl-L-cystein

Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES

Synonyme: Ac-Cys-OH, (R)-(+)-N-Acetylcystein, (R)-(+)-2-(Ethanoylamino)-3-mercaptopropansäure

ALX105005G005
ENZOALX105005G005EA 51.7 EUR
ENZOALX105005G005
N-Acetyl-L-cystein
N-Acetyl-L-cystein

Bitte beachten Research use only.

Formel: C₅H₉NO₃S
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 106…108 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004880
CAS-Nummer: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b86bb97adeb950ce6dc9671ee56b57051517360c&vid=2fa749846c3aba6ec635029f5132794afb8a4a66&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR