2-tert-Butylhydrochinon
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyme: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
ALX270061G010
ENZOALX270061G010EA 50.6 EUR
ENZOALX270061G010
2-tert-Butylhydrochinon
2-tert-Butylhydrochinon
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 166,22 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 128 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002344
CAS-Nummer: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III